Få mere at vide
1,2-diaminocyclohexantetraeddikesyre monohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15668370
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
6 x 25 g
6 x 100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15668370 25 g 25g
15658370 100 g 100g
15688370 6 x 25 g Pakke med 6
15678370 6 x 100 g Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15668370 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3458825G
Request Bulk or Custom Format
til kompleksometri,≥ 98,5 %
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145819-99-4
Molekylær formel C14H24N2O9
Molekylvægt (g/mol) 364.351
MDL nummer MFCD00150952
InChI nøgle VASZYFIKPKYGNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdta hydrate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, acmc-20n4nc, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n-tetraacetic acid, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diyldinitrilo tetraacetic acid-water 1/1, 2-2-bis carboxymethyl amino cyclohexyl-carboxymethyl amino acetic acid hydrate, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate for complexometry, inverted exclamation marky
PubChem CID 18674933
IUPAC navn 2-[[2-[bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]eddikesyre;hydrat
SMIL C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate
Mængde 25 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 6884761
Formel vægt 364.35g/mol
Procent renhed ≥98.5%