Få mere at vide
1,2-diaminocyclohexantetraeddikesyre dinatriumsaltopløsning, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15638390
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15638390 6 x 1 L Pakke med 6
15618390 1 L 1 L
15624810 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15638390 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 351036X1L
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M DCTA-Na4, til kompleksometri
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5786-78-7
Molekylær formel C14H20N2Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 390.3
InChI nøgle TVTLKUMLAQUFAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium 1,2-diaminocyclohexane tetraacetate, 1,2-diaminocyclohexenetetra-acetate of sodium, acetic acid, 1,2-cyclohexylenedinitrilo tetra-, sodium salt, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, disodium salt, sodium n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl glycinate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:2, cdta disodium salt, disodium 2-carboxymethyl-2-carboxymethyl-2-oxido-2-oxoethyl amino cyclohexyl amino acetate
PubChem CID 24230
IUPAC navn dinatrium;2-[[2-[carboxylatomethyl(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]acetat
SMIL C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt solution
Mængde 6 x 1 L
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 6884761
Formel vægt 390.3