Få mere at vide
1,2-Diaminocyclohexan, blanding af isomerer, 99%
Artikelnummer. 11480518
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480518 250 g 250g
11470518 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24657.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114,192 g/mol
1,2-Diaminocyclohexan blev brugt til syntese af chirale ruthenium(IV)-oxo-komplekser& bicykliske pyrazinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-diaminocyclohexan blev brugt til syntese af chirale ruthenium(IV)-oxo-komplekser& bicykliske pyrazinderivater.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Uforeneligt med oxidationsmidler, luft, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-83-7
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.192
MDL nummer MFCD00001491
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 4610
IUPAC navn cyclohexan-1,2-diamin
SMIL C1CCC(C(C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diaminocyclohexane
Navn note blanding af isomerer
Tæthed 0.94
pH 12
Kogepunkt 191 °C
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.487
Mængde 250 g
FN nummer UN2735
Beilstein 506142
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Diaminocyclohexane, mixture of isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine