Få mere at vide
1,2-Diaminocyclohexane, 99%, mixture of cis and trans
Artikelnummer. 10774461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10774461 1 kg Glasflaske 1kg
10478690 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158100010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-83-7
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00001491
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 4610
IUPAC navn cyclohexan-1,2-diamin
SMIL C1CCC(C(C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Diaminocyclohexane
Navn note tech., 90%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2.0°C to 15.0°C
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 188.0°C to 192.0°C
Flammepunkt 75°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(NH2)2
Brydningsindeks 1.4860 to 1.4920
Mængde 1 kg
Beilstein 13, 1
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
Viskositet 7.2 mPa.s (21°C)
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske