Få mere at vide
1,2-Diaminocyclohexan, 99%, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10478690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478690 250 g Glasflaske 250g
10774461 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10478690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158102500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-83-7
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00001491
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 4610
IUPAC navn cyclohexan-1,2-diamin
SMIL C1CCC(C(C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Diaminocyclohexane
Navn note tech., 90%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2,0 °C til 15,0 °C
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 188,0 °C til 192,0 °C
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(NH2)2
Brydningsindeks 1,4860 til 1,4920
Mængde 250 g
Beilstein 13, 1
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar.
Viskositet 7,2 mPa (21 °C)
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Diaminocyclohexane, mixture of isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine