Få mere at vide
1,2-Diamino-naphthalene-5-sulfonamide, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diamino-naphthalene-5-sulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 1049752-75-1 |
| Molekylær formel | C10 H11 N3 O2 S . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O2S.ClH/c11-8-5-4-6-7(10(8)12)2-1-3-9(6)16(13,14)15;/h1-5H,11-12H2,(H2,13,14,15);1H |
| SMIL | Cl.Nc1ccc2c(cccc2c1N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 5,6-diaminonaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.74 |
| Formel vægt | 273.0339 |