missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Diamino-4-(trifluoromethoxy)benzene, TRC

Artikelnummer. 30365713
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365713 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4174851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Diamino-4-(trifluoromethoxy)benzene
CAS 658-89-9
Molekylær formel C7H7F3N2O
Mængde 1 g
Synonym 4-(Trifluoromethoxy)-1,2-benzenediamine, 4-(Trifluoromethoxy)-o-phenylenediamine, 2-Amino-4-trifluoromethoxyaniline, 4-Trifluoromethoxybenzene-1,2-diamine
InChI formel InChI=1S/C7H7F3N2O/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3H,11-12H2
SMIL Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1N
Molekylvægt (g/mol) 192.14
Formel vægt 192.051
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.