Få mere at vide
1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene, Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene, Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H |
| Formel vægt | 224.0119 |
| Procent renhed | >95% |