missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Diamino-4,5-dimethoxybenzene Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diamino-4,5-dimethoxybenzene Hydrochloride |
| CAS | 225645-97-6 |
| Molekylær formel | C8H12N2O2 . x(HCl) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2.ClH/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2;/h3-4H,9-10H2,1-2H3;1H |
| SMIL | COc1cc(N)c(N)cc1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.65 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?