missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Diamino-2-methyl Propane, TRC

Artikelnummer. 30350046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350046 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4165301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Diamino-2-methyl Propane
CAS 811-93-8
Molekylær formel C4H12N2
Mængde 1 g
Synonym 2-Methyl-1,2-propanediamine, (2-Amino-1,1-dimethylethyl)amine, 1,1-Dimethyl-1,2-ethanediamine, 1,1-Dimethylethylenediamine, 1,2-Diamino-2-methylpropane, 2,2-Dimethylethylenediamine, 2,3-Diamino-2-methylpropane, 2-Amino-2-methylpropylamine, 2-Methyl-1,2-diaminopropane, 2-Methyl-1,2-propanediamine, C,C-Dimethylethylenediamine, Isobutylenediamine, NSC 114220, NSC 17717
InChI formel InChI=1S/C4H12N2/c1-4(2,6)3-5/h3,5-6H2,1-2H3
SMIL NCC(N)(C)C
IUPAC navn 2-methylpropane-1,2-diamine
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Formel vægt 88.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.