Få mere at vide
1,2-Diacetylhydrazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diacetylhydrazine |
| CAS | 3148-73-0 |
| Molekylær formel | C4H8N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c1-3(7)5-6-4(2)8/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8) |
| SMIL | CC(=O)NNC(=O)C |
| IUPAC navn | N'-acetylacetohydrazid |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vægt | 116.0586 |