Få mere at vide
1,2-Diacetin (~90%), TRC
Artikelnummer. 30132776
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132776 250 mg
17910095 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD304605250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-62-5
Molekylær formel C7H12O5
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Synonym (Hydroxymethyl)ethylene Acetate, 1,2-Diacetylglycerol, 2,3-Diacetin, 2,3-Diacetoxypropan-1-ol, Glycerol 1,2-Diacetate, NSC 2348
IUPAC navn (2-acetyloxy-3-hydroxypropyl) acetat
SMIL OCC(OC(C)=O)COC(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diacetin
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12O5/c1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7-8H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 176.0685