Få mere at vide
1,2-Di(p-tolyl)ethane, 98%
Artikelnummer. 11312766
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312766 1 g 1g
11322766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08876.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-39-6 | C16H18 | 210.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-39-6
Molekylær formel C16H18
Molekylvægt (g/mol) 210.32
MDL nummer MFCD00026025
InChI nøgle XCCQFUHBIRHLQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-di p-tolyl ethane, 4,4'-dimethylbibenzyl, 1,2-di-p-tolylethane, unii-ua2zyh96ih, bibenzyl, 4,4'-dimethyl, 1-methyl-4-2-4-methylphenyl ethyl benzene, ua2zyh96ih, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis 4-methyl
PubChem CID 10854
IUPAC navn 1-methyl-4-[2-(4-methylphenyl)ethyl]benzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Di(p-tolyl)ethane
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Kogepunkt 296°C to 298°C (730 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1909630
Merck Index 14,3380
Formel vægt 210.32
Procent renhed 98%