Få mere at vide
1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31003178
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31003178 5 g 5g
30990273 10 g 10g
30998777 250 mg 250mg
30996052 100 g 100g
30989571 1 g 1g
30993304 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31003178 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD125635g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione
CAS 492-94-4
Molekylær formel C10H6O4
MDL nummer MFCD00003241
Mængde 5 g
SMIL O=C(C1=CC=CO1)C(C2=CC=CO2)=O
Molekylvægt (g/mol) 190.15
Procent renhed 97%