Få mere at vide
1,2-Di(3-indenyl)ethane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392159
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392159 1 g 1g
11302169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27195.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 18657-57-3 | Molecular Formula: C20H18 | Molecular Weight: 258.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18657-57-3
Molekylær formel C20H18
Molekylvægt (g/mol) 258.36
MDL nummer MFCD00191814
InChI nøgle CQAQBIQKEFJNRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3488033
IUPAC navn 3-[2-(3H-inden-1-yl)ethyl]-1H-indene
SMIL C(CC1=CCC2=CC=CC=C12)C1=CCC2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Di(3-indenyl)ethane
Smeltepunkt 121°C to 125°C
Mængde 1 g
Synonym 1,2-bis 3-indenyl ethane, 1,2-di 3-indenyl ethane, 1,2-di 1h-inden-3-yl ethane, 1h-indene, 3,3'-1,2-ethanediyl bis, 3,3'-ethylenebis 1h-indene, 1h-indene,3,3'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-3h-inden-1-yl ethyl-3h-indene, acmc-209eoe, 3-2-3h-inden-1-yl ethyl-1h-indene, 1?2-bis 3-indenyl ethane
Formel vægt 258.36
Procent renhed 98%