Få mere at vide
1,2-Di(2-Aminoethoxy)Ethane-N,N,N,N-Tetraacetic Acid, 98+%, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10325990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10325990 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10325990 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0755/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
25g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 67-42-5
Smeltepunkt 240°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C14H24N2O10
MDL nummer 4291
Mængde 25 g
Formel vægt 380.34g/mol
Fysisk form Powder