Få mere at vide
1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (Thymidin), Mikromol™
Artikelnummer. 17968544
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17968544 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17968544 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0534.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (Thymidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymidin
CAS 50-89-5
Analyt- eller komponentnavne Thymidin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Stavudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound D, Zidovudine USP RC D, Thymidine, 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. E (Pharmeuropa), 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-, 2'-Deoxythymidine, 5-Methyl-2'-deoxyuridine, 5-Methyldeoxyuridine, DThyd, Deoxyribothymidine, Deoxythymidine, NSC 21548, Thymidin, Thymine 2-desoxyriboside, Thymine deoxyriboside, Uridine, 2'-deoxy-5-methyl-, dT, beta-D-Ribofuranoside, thymine-1 2-deoxy-, Thymidine, Zidovudine Related Compound D, Stavudine Impurity C, Zidovudine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 242,0903 g/mol