Få mere at vide
1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione (2'-Deoxy-2',2'-difluorouridine), Mikromol™
Artikelnummer. 30457675
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457675 4 x 25 mg
30051037 100 mg
30052484 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457675 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1257.0400254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione (2'-Deoxy-2',2'-difluorouridine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',2'-difluoro-2'-deoxyuridine
CAS 114248-23-6
Analyt- eller komponentnavne 2',2'-difluoro-2'-deoxyuridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H10 F2 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2'-Deoxy-2',2'-difluorouridine, 1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione, Gemcitabine Hydrochloride Impurity C, Gemcitabine Impurity C, Gemcitabine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)C(F)(F)[C@@H]1O
IUPAC navn 1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 264.18
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 264.0558 g/mol