Få mere at vide
1,2-Dehydro reticulin iodid, TRC
Artikelnummer. 30366957
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366957 25 mg
30361605 5 mg
30352509 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23006525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21411-21-2
Molekylær formel C19H22INO4
Molekylvægt (g/mol) 455.29
Synonym 3,4-Dihydro-7-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-methoxybenzyl)-6-methoxy-2-methylisoquinolinium Iodide, 1,2-Dehydroreticuline Iodide, 3,4-Dihydro-7-hydroxy-1-[(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methylisoquinolinium Iodide
SMIL C[N+]1=C(C2=CC(=C(C=C2CC1)OC)O)CC3=CC(=C(C=C3)OC)O.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dehydro Reticuline Iodide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO4.HI/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12;/h4-5,9-11H,6-8H2,1-3H3,(H-,21,22);1H
Formel vægt 455.0594