Få mere at vide
1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluorobenzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, TRC
Artikelnummer. 30355418
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30355418 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30355418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988845500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluorobenzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
CAS 477933-12-3
Molekylær formel C13H12FNO3
Mængde 500 mg
Synonym 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
InChI formel InChI=1S/C13H12FNO3/c14-9-3-4-11-10(7-9)12(16)18-13(17)15(11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2
SMIL Fc1ccc2N(CCC3CC3)C(=O)OC(=O)c2c1
IUPAC navn 1-(2-cyclopropylethyl)-6-fluoro-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 249.24
Formel vægt 249.0801