missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 931399-20-1 |
| Molekylær formel | C17H18FNO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ethyl 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FNO4/c1-2-23-17(22)14-15(20)12-9-11(18)5-6-13(12)19(16(14)21)8-7-10-3-4-10/h5-6,9-10,20H,2-4,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(O)c2cc(F)ccc2N(CCC3CC3)C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 1-(2-cyclopropylethyl)-6-fluoro-4-hydroxy-2-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.33 |
| Formel vægt | 319.122 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?