Få mere at vide
1,2-Cyclopentanedicarboximide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Cyclopentanedicarboximide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2/c9-6-4-2-1-3-5(4)7(10)8-6/h4-5H,1-3H2,(H,8,9,10) |
| Formel vægt | 139.0633 |