Få mere at vide
1,2-Cyclohexanediondioxim, 97%
Artikelnummer. 11429240
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429240 100 g 100g
11409240 5 g 5g
11419240 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16788.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 492-99-9 | C6H10N2O2 | 142,16 g/mol
1,2-cyclohexandiondioxim fungerer som en chelaterende ligand, der danner komplekser med mange overgangsmetalioner som Co, Fe og Ni. Det bruges til fotometrisk detektion af metalioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-cyclohexandiondioxim fungerer som en chelaterende ligand, der danner komplekser med mange overgangsmetalioner som Co, Fe og Ni. Det bruges til fotometrisk detektion af metalioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-99-9
Molekylær formel C6H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 142.16
MDL nummer MFCD00001663
InChI nøgle CUNNCKOPAWXYDX-KQQUZDAGSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanedione dioxime, nioxime, 1z,2z-cyclohexane-1,2-dione dioxime, nioxim, 1,2-cyclohexanedione, dioxime, 1,2-bis hydroxyimino cyclohexane, unii-g1qt7su5a8, cyclohexane-1,2-dione dioxime, 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxime, g1qt7su5a8
PubChem CID 10300
IUPAC navn N-(2-nitrosocyclohexen-1-yl)hydroxylamin
SMIL O\N=C1/CCCC/C/1=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Cyclohexanedione dioxime
Smeltepunkt 181 °C til 188 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 1909047
Merck Index 14,6560
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 142.16
Procent renhed 97%