Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2-Cyclohexanedione |
| Smeltepunkt | 35.0°C to 38.0°C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 193.0°C to 195.0°C |
| Flammepunkt | 84°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H8(=O)2 |
| Brydningsindeks | 1.5180 to 1.5200 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2-Cyclohexanedione
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /