Få mere at vide
1,2-Cyclohexanedione, 98%
Artikelnummer. 10636872 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636872 10 g Glasflaske 10g
10385980 50 g Glasflaske 50g
11974851 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111160100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 765-87-7 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-87-7
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
InChI nøgle OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
IUPAC navn cyclohexan-1,2-dion
SMIL C1CCC(=O)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Cyclohexanedione
Smeltepunkt 35.0°C to 38.0°C
Farve Gul
Kogepunkt 193.0°C to 195.0°C
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H8(=O)2
Brydningsindeks 1.5180 to 1.5200
Mængde 10 g
Beilstein 07,II,526
Fieser 02,93
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Cyclohexanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /