Få mere at vide
1,2-Cyclohexanedione, 98+%
Artikelnummer. 11407017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407017 5 g 5g
11417017 25 g 25g
11427017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14401.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 765-87-7 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
1,2-Cyclohexandion bruges som et substrat til at studere enzym cyclohexan-1,2-dion hydrolase, som er et nyt værktøj til at nedbryde alicykliske forbindelser. Det fungerer også som et specifikt reagens for argininrester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2
-cyclohexandion bruges som et substrat til at studere enzym cyclohexan-1,2-dion hydrolase, som er et nyt værktøj til at nedbryde alicykliske forbindelser. Det fungerer også som et specifikt reagens for argininrester.
Opløselighed Opløseligt i vand og alkohol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-87-7
Molekylær formel C6H8O2
MDL nummer MFCD00001648
InChI nøgle OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
IUPAC navn cyclohexan-1,2-dion
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Cyclohexanedione
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 193°C to 195°C
Flammepunkt 84°C (183°F)
Brydningsindeks 1.519
Mængde 5 g
Beilstein 507419
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
SMIL C1CCC(=O)C(=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 112.128
Formel vægt 112.13
Procent renhed ≥98%