Få mere at vide
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans, 97%
Artikelnummer. p-7047943
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11394376
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20001.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85-42-7 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-42-7
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00064863,MFCD00674195
InChI nøgle MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Synonym hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
PubChem CID 85689
ChEBI CHEBI:103210
IUPAC navn 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Navn note Cis + Trans
Smeltepunkt 32°C to 34°C
Kogepunkt 158°C (17 mmHg)
Flammepunkt 275°C (527°F)
Mængde 100 g
Beilstein 83213
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%