Få mere at vide
1,2-Cyclohexanedicarboxylanhydrid, cis + trans, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride |
| Navn note | Cis + Trans |
| Smeltepunkt | 32°C to 34°C |
| Kogepunkt | 158°C (17 mmHg) |
| Flammepunkt | 275°C (527°F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 83213 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 154.17 |
| Procent renhed | 97% |