Få mere at vide
1,2-Cyclohexanedicarboxylanhydrid, cis + trans, 97%
Artikelnummer. 11304386
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304386 500 g 500g
11394376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20001.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.32 DKK
    348.65 DKK / 500g
    Spare 38.67 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 85-42-7 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-42-7
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00064863,MFCD00674195
InChI nøgle MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Synonym hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
PubChem CID 85689
ChEBI CHEBI:103210
IUPAC navn 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Navn note Cis + Trans
Smeltepunkt 32 °C til 34 °C
Kogepunkt 158 °C (17 mmHg)
Flammepunkt 275 °C (527 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 83213
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrohexaphthalic anhydride