missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid |
| CAS | 1687-30-5 |
| Molekylær formel | C8 H12 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, hexahydro-, Hexahydrophthalic acid, NSC 239117 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)C1CCCCC1C(=O)O |
| IUPAC navn | cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.179 |
| Formel vægt | 172.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?