Få mere at vide
1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyloctyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyloctyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30O4/c1-3-4-8-13(2)9-7-12-21-17(20)15-11-6-5-10-14(15)16(18)19/h13-15H,3-12H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 298.21 |
| Procent renhed | >95% |