missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyl-7-carboxy-heptyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyl-7-carboxy-heptyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h12-14H,2-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vægt | 328.1886 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?