missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyl-7-carboxy-heptyl Ester, TRC

Artikelnummer. 17964715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964715 2.5 mg
17971495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17964715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9873152.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1637562-51-6
Molekylær formel C17H28O6
Molekylvægt (g/mol) 328.4
Synonym 2-(((7-Carboxy-4-methylheptyl)oxy)carbonyl)cyclohexanecarboxylic Acid, CX-MINCH
IUPAC navn 2-(7-carboxy-4-methylheptoxy)carbonylcyclohexane-1-carboxylic acid
SMIL O=C(O)C1C(C(OCCCC(C)CCCC(O)=O)=O)CCCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyl-7-carboxy-heptyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H28O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h12-14H,2-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formel vægt 328.1886
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.