Få mere at vide
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326429
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326429 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326429 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11824600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester
CAS 166412-78-8
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H48 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bis(isononyl)cyclohexane 1,2-Dicarboxylate, Diisononyl Cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Diisononyl Hexahydrophthalate, 1,2-Diisononyl-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Ester, DINCH, Hexamoll DINCH
InChI formel InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
SMIL O=C(C1C(C(OCCCCCCC(C)C)=O)CCCC1)OCCCCCCC(C)C
IUPAC navn bis(7-methyloctyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 424.67
Mængde 1 ml
Formel vægt 424.36 g/mol