Få mere at vide
1,2-Cycloheptanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Cycloheptanedione |
| CAS | 3008-39-7 |
| Molekylær formel | C7H10O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H2 |
| SMIL | O=C1CCCCCC1=O |
| IUPAC navn | cycloheptane-1,2-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vægt | 126.0681 |