missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Cycloheptanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Cycloheptanedione |
| CAS | 3008-39-7 |
| Molekylær formel | C7H10O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H2 |
| SMIL | O=C1CCCCCC1=O |
| IUPAC navn | cycloheptane-1,2-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vægt | 126.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?