Få mere at vide
1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-d5-7-benzimidazolecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-d5-7-benzimidazolecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1794783-33-7 |
| Molekylær formel | C25H16D5N3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-d5-3H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H21N3O3/c1-3-31-25-27-22-10-6-9-21(24(29)30-2)23(22)28(25)16-17-11-13-18(14-12-17)20-8-5-4-7-19(20)15-26/h4-14H,3,16H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N |
| IUPAC navn | methyl 3-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methyl]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.48 |
| Formel vægt | 416.1897 |