Få mere at vide
1-(2-klorfenyl)propan-1-on, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Chlorophenyl)propan-1-one |
| CAS | 6323-18-8 |
| Molekylær formel | C9H9OCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | 1-(2-chlorophenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.62 |
| Formel vægt | 168.0342 |