Få mere at vide
1-(2-klorfenyl)propan-1-on, TRC
Artikelnummer. 30337176
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30337176 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30337176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB405298500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chlorophenyl)propan-1-one
CAS 6323-18-8
Molekylær formel C9H9OCl
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCC(=O)c1ccccc1Cl
IUPAC navn 1-(2-chlorophenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 168.62
Formel vægt 168.0342