Få mere at vide
1-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)11(23)7(3-19)28-16(9)29-14-10(18-6(2)22)15(26)27-8(4-20)12(14)24/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)/t7?,8?,9?,10?,11-,12-,13?,14?,15+,16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 424.169 |