Få mere at vide
1-[(2-Chlorophenyl)-(methylimino)methyl]cyclopentanol, Mikromol™
Beskrivelse
1-[(2-Chlorophenyl)-(methylimino)methyl]cyclopentanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2-Chlorophenyl)-(methylimino)methyl]cyclopentanol |
| CAS | 6740-87-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[(2-Chlorophenyl)-(methylimino)methyl]cyclopentanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ketamine Hydrochloride Imp. A (EP), Ketamine Imp. A (EP), Ketamine USP Related Compound A, Ketamine USP RC A, 1-[(2-Chlorophenyl)-(methylimino)methyl]cyclopentanol, Ketamine Related Compound A, Ketamine Hydrochloride Impurity A, Ketamine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3/b15-12+ |
| SMIL | C\N=C(/c1ccccc1Cl)\C2(O)CCCC2 |
| IUPAC navn | 1-[(E)-C-(2-chlorophenyl)-N-methylcarbonimidoyl]cyclopentan-1-ol |
| Vis mere |