Få mere at vide
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3;1H/b15-12+; |
| Formel vægt | 273.0687 |
| Procent renhed | >95% |