missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[(2-Chlorophenyl)(imino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2-Chlorophenyl)(imino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride |
| CAS | 79499-58-4 |
| Molekylær formel | C12H14ClNO . (HCl) |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-[(2-Chlorophenyl)iminomethyl]-cyclopentanol Hydrochloride (1:1), 1-[(2-Chlorophenyl)iminomethyl]-cyclopentanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-10-6-2-1-5-9(10)11(14)12(15)7-3-4-8-12;/h1-2,5-6,14-15H,3-4,7-8H2;1H |
| SMIL | Cl.OC1(CCCC1)C(=N)c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | 1-(2-chlorobenzenecarboximidoyl)cyclopentan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.16 |
| Formel vægt | 259.0531 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?