Få mere at vide
1-(2-Klorfenyl)hydrazin Hyrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30361123
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30361123 25 g
1 options
Artikelnummer. 30361123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37552625G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride
CAS 41052-75-9
Molekylær formel C6H7N2Cl . (HCl)
Mængde 25 g
Synonym (2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride, (o-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, N-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMIL Cl.NNc1ccccc1Cl
IUPAC navn (2-klorfenyl)hydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 179.04
Formel vægt 178.0065