Få mere at vide
1-(2-Klorfenyl)hydrazin Hyrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride |
| CAS | 41052-75-9 |
| Molekylær formel | C6H7N2Cl . (HCl) |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride, (o-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, N-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMIL | Cl.NNc1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | (2-klorfenyl)hydrazin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.04 |
| Formel vægt | 178.0065 |