Få mere at vide
1-(2-klorfenyl)ethanol, 96%
Artikelnummer. 11436546
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436546 25 g 25g
11426546 5 g 5g
11446546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24800.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
CAS: 13524-04-4 | C8H9ClO | 156,609 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13524-04-4
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.609
MDL nummer MFCD00041037
InChI nøgle DDUBOVLGCYUYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl ethanol, 1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, 2-chloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-chlorophenyl-1-ethanol, benzenemethanol, 2-chloro-.alpha.-methyl, benzenemethanol, 2-chloro-alpha-methyl, benzyl alcohol, o-chloro-.alpha.-methyl, 1-2-chloro-phenyl-ethanol, 1-2-chlorophenyl ethyl alcohol, 1-2'-chlorophenyl-1-hydroxyethane
PubChem CID 26082
IUPAC navn 1-(2-chlorphenyl)ethanol
SMIL CC(C1=CC=CC=C1Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.545
Kogepunkt 121 °C til 123 °C (14 mmHg)
Formel vægt 156.61
Procent renhed 96%