Få mere at vide
1-(2-klorfenyl)ethanol, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Chlorophenyl)ethanol |
| Mængde | 5 g |
| Brydningsindeks | 1.545 |
| Kogepunkt | 121 °C til 123 °C (14 mmHg) |
| Formel vægt | 156.61 |
| Procent renhed | 96% |