Få mere at vide
1-[(2-Klorfenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051745
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051745 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051745 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0015.090025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-[(2-Klorfenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
CAS 289905-88-0
Analyt- eller komponentnavne 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H17 Cl N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
SMIL Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
IUPAC navn 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl] pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 344.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 344,108 g/mol