missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2-Chlorophenyl)-2-(2H-tetrazol-2-yl)ethanone, TRC

Artikelnummer. 30352174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352174 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC505365500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chlorophenyl)-2-(2H-tetrazol-2-yl)ethanone
CAS 1259059-71-6
Molekylær formel C9 H7 Cl N4 O
Mængde 500 mg
Synonym 1-(2-Chlorophenyl)-2-(1,2,3,4-tetrazol-2-yl)ethan-1-one
InChI formel InChI=1S/C9H7ClN4O/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(15)5-14-12-6-11-13-14/h1-4,6H,5H2
SMIL Clc1ccccc1C(=O)Cn2ncnn2
IUPAC navn 1-(2-chlorophenyl)-2-(tetrazol-2-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 222.631
Formel vægt 222.031
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.