Få mere at vide
1-(2-klorfenyl)-1,4,6,7-tetrahydro-4-(3-methylphenyl)-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepin-8-eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30350567
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30350567 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30350567 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC59704510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chlorophenyl)-1,4,6,7-tetrahydro-4-(3-methylphenyl)-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepine-8-acetic Acid
CAS 1043712-19-1
Molekylær formel C27H22ClN3O3S
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H22ClN3O3S/c1-17-8-7-11-19(14-17)26-24-25(18-9-3-2-4-10-18)29-31(21-13-6-5-12-20(21)28)27(24)30(15-23(33)34)22(32)16-35-26/h2-14,26H,15-16H2,1H3,(H,33,34)
SMIL Cc1cccc(c1)C2SCC(=O)N(CC(=O)O)c3c2c(nn3c4ccccc4Cl)c5ccccc5
IUPAC navn 2-[1-(2-chlorophenyl)-4-(3-methylphenyl)-7-oxo-3-phenyl-4H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepin-8-yl]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 504
Formel vægt 503.107